Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Diéthylamine

Diéthylamine

Flacon Verre, 250 mL
Catalog # ROTH3495.1
Flammable
Corrosive
Irritant
Marketsource
Supplier:   Roth Carl
Diéthylamine
Catalog # ROTH3495.1
Supplier:  Roth Carl
Marketsource
CAS Number:  109-89-7
Diéthylamine
Diéthylamine

Flacon Verre, 250 mL

CAS Number:  109-89-7
Price
SFr. 50.30
Log in for availability
1 * 250 mL
Product Details & Documents
  • CAS Number:109-89-7
  • Formula:(C₂H₅)₂NH
  • MDL Number:MFCD00009032
  • Molecular Weight:73.14 g/mol
  • Merck Index:13,03138
  • Boiling Pt:55,5 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–50 °C
  • Density:0,7048 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–39 °C
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:203-716-3
  • UN:1154
  • ADR:3,II
Specifications

Specifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    250 mL

Specifications