n-Décane
n-Décane
Flacon Verre, 500 mL
N° de catalogue ROTH3475.2
Inflammable
Santé
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
n-Décane
N° de catalogue ROTH3475.2
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  124-18-5
n-Décane
n-Décane
Flacon Verre, 500 mL
Numéro CAS:  124-18-5
Prix
SFr. 105.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:124-18-5
  • Formule:H₃C(CH₂)₈CH₃
  • Numéro MDL:MFCD00008954
  • Poids moléculaire:142.28 g/mol
  • Point d'ébullition:174,1 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–30 °C
  • Densité:0,73 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:46 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:204-686-4
  • UN:2247
  • ADR:3,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL