n-Décane
Flacon Verre, 100 mL
N° de catalogue ROTH3475.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à
Product Details & Documents
- Numéro CAS:124-18-5
- Formule:H₃C(CH₂)₈CH₃
- Numéro MDL:MFCD00008954
- Poids moléculaire:142.28 g/mol
- Point d'ébullition:174,1 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–30 °C
- Densité:0,73 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:46 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:204-686-4
- UN:2247
- ADR:3,III
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL