Chloroforme
Flacon Verre, 2,5 L
N° de catalogue ROTH3313.2
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
- Numéro CAS:67-66-3
- Formule:CHCl₃
- Numéro MDL:MFCD00000826
- Poids moléculaire:119.38 g/mol
- Index Merck:13,02160
- Point d'ébullition:61,7 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–63 °C
- Densité:1,4832 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-663-8
- UN:1888
- ADR:6.1,III
- REACH:05-2114614906-45
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2,5 L