Acide L(+)-ascorbique
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo ROTH3149.1
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Acide L(+)-ascorbique
Codice catalogo ROTH3149.1
Nome del fornitore: Roth Carl
Marketsource
Numero CAS: 50-81-7
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- Numero CAS:50-81-7
- Formula:C₆H₈O₆
- Numero MDL:MFCD00064328
- Molecular Weight:176.13 g/mol
- IndexMerck:13,00837
- Punto di ebollizione:553 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:190…192 °C
- Densità:1,694 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Température ambiante
- EINECS:200-066-2
- REACH:exempt
Specifiche
Specifiche
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g
Specifiche