Jars, with screw cap
1000 ml, 110 mm, 124 mm
N° de catalogue SPVAPNPXX1000
Fournisseur: GRAVIS
Aller à
Product Details & Documents
PP, white.
Spécifications
- Capacité:1000 ml
- Hauteur:124 mm
- Seq:03
- Ø col:110 mm