Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
10 ml, 0,05 ml, 0,030 ± ml
N° de catalogue BURK9695-1010
Fournisseur: BURKLE
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
N° de catalogue BURK9695-1010
Fournisseur: BURKLE
Aller à
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, class B.
- Adjusted for Ex
- Blue ring graduations, Schellbach stripe
- Precise dosing using the press button, exact fine titration with the micro-screw and precise discharge jet
Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385).
Certifications: Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385).
Documents
Spécifications
- Capacité:10 ml
- Division:0,05 ml
- Tolérance:0,030 ± ml
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéDisponibilitéPrix
- BURK9695-0528Bouchon sans tube d'alimentation pour flacon de 1000 ml__Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 2.30