Ingrédients de base
Ingrédients de base
Extrait de levure, poudre, 50 kg
N° de catalogue 1.13885.9050
Ingrédients de base
N° de catalogue 1.13885.9050
Fournisseur:  
Numéro CAS:  
Ingrédients de base
Extrait de levure, poudre, 50 kg
Numéro CAS:  
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
EXTRAIT DE LEVURE EN POUDRE POUR LA MICR 1 * 25 kg N° de catalogue1.13885.9025
Le produit 1.13885.9025 est un remplacement pour 1.13885.9050 et possède le même conditionnement et les mêmes spécifications, mais peut avoir une quantité différente.
Product Details & Documents
Les produits Merck offrent une haute qualité pour les applications en microbiologie.
  • Tous les produits sont fabriqués dans un même lieu
  • Qualité constante et coûts réduits pour les achats de grosse quantité
  • Contrôles qualité et garanties de qualité conformes aux spécifications d'essais clients
According DIN ISO 9001-2000 and ISO 11133.
Certifications: Conformes aux norme DIN/ISO 9001 et ISO11133.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    50 kg
  • Désignation:
    Extrait de levure, poudre