ATC probes, Eutech
ATC probe, 1 m cable, CyberScan pH 300 / 310
N° de catalogue EUTEECPHWPTEM01W
Fournisseur: EUTECH
Aller à
Product Details & Documents
ATC electrodes for use with Eutech pH 5+, pH 6+ and ION 6+ meters or for use with CyberScan pH 300 and 310 meters.
Spécifications
- Pour:CyberScan pH 300 / 310
- Désignation:ATC probe, 1 m cable