Cellule de numération, Bürker
Counting chamber, double ruling, Bürker, 0,1 mm
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à
Product Details & Documents
Ces cellules de numération sont conçues pour les tests de sang et les analyses d'urine.
- 169 cases (0,05×0,05 mm) de 0,0025 mm² pour comptage des érythrocytes
- 144 cases (0,2×0,2 mm) de 0,04 mm² pour comptage des leucocytes
- Surface de la structure: 9,3 mm²
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Profondeur de chambre:0,1 mm
- Type:Bürker
- Désignation:Counting chamber, double ruling
- Seq:003