Counting chambers, Imp. Neubauer
Counting chamber with double ruling, Imp. Neubauer, 0,10 mm
N° de catalogue 631-0926
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à
Product Details & Documents
Surface totale de la structure: 9,0 mm².
- Numération des érythrocytes selon la méthode Thoma
- Numération des leucocytes dans 5 grandes cases de 1 mm² chacune
- Neuf grandes cases de 1 mm² chacune forment la structure Neubauer
La cellule centrale de 1 mm² contient, grâce aux lignes intermédiaires proches, 25 cases composées de 16 mini-cases de 0,05×0,05 mm.
Spécifications
- Profondeur de chambre:0,10 mm
- Désignation:Counting chamber with double ruling, Imp. Neubauer
- Seq:001