Lactodensimètres
1,020 - 1,035 g/ml, 0,0005 g/ml, 10…40 °C, 210 mm
N° de catalogue 614-0251
Fournisseur: GERBER FUNKE
Aller à
Product Details & Documents
Ce lactodensimètre selon Gerber est conçu avec un thermomètre.
- Thermomètre intégré dans une tige ou un corps
- Modèle standard avec échelle négative
- Température étalonnée de 20 °C
Spécifications
- Plage de température:10…40 °C
- Longueur:210 mm
- Division:0,0005 g/ml
- Plage de mesure:1,020 - 1,035 g/ml
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- GERB6820Éprouvette suspendue de rechange (210 mm)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 17.70