Flat optical windows
Disque optique plat, Quartz, SUPRASIL® 300, 22 mm, 1,25 mm
N° de catalogue HELL202-46
Fournisseur: Hellma
Aller à
Product Details & Documents
Optical glass cells and elements dedicated to special applications with detachable window.
Suitable for high precision analytical techniques.
Spécifications
- Matière fenêtre:Quartz, SUPRASIL® 300
- Désignation:Disque optique plat
- Dimensions:22 mm
- Épaisseur:1,25 mm