Quartz
Quartz
Flacon verre pour solides, 2,5 kg
N° de catalogue ROTH7898.1
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Quartz
N° de catalogue ROTH7898.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  14808-60-7
Quartz
Quartz
Flacon verre pour solides, 2,5 kg
Numéro CAS:  14808-60-7
Prix
29.40 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
  • Numéro CAS:14808-60-7
  • Formule:SiO₂
  • Numéro MDL:MFCD00217788
  • Poids moléculaire:60.08 g/mol
  • Point d'ébullition:2230 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:1427 °C
  • Densité:2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:238-878-4
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    2,5 kg