Sartocon® Microfiltration Cassettes
Hydrosart®, 0,2 µm, 1000 cm²
N° de catalogue SARP3051860701W-SG
Aller à
Arrêté
Product Details & Documents
Spécifications
- Surface de filtration:1000 cm²
- Type de membrane:Hydrosart®
- Taille de pore:0,2 µm
- Seq:02