Potassium iodure
Potassium iodure
250
N° de catalogue LOVI501211
Fournisseur:   Lovibond
Potassium iodure
N° de catalogue LOVI501211
Fournisseur:  Lovibond
Numéro CAS:  7681-11-0
Potassium iodure
250
Numéro CAS:  7681-11-0
Prix
42.20 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Synonymes:  Dipotassium diiodide, Kali iodide
  • Numéro CAS:7681-11-0
  • Formule:Kl
  • Numéro MDL:MFCD00011405
  • Poids moléculaire:166 g/mol
  • Index Merck:13,07727
  • Point d'ébullition:1330 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:686 °C
  • Densité:3,13 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-659-4
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    250