Fractionating columns, Vigreux
Fractionating columns, Vigreux
300 mm, 24/29 NS, 24/29 NS
N° de catalogue 201-0177
Fournisseur:   witeg Labortechnik
Fractionating columns, Vigreux
N° de catalogue 201-0177
Fournisseur:  witeg Labortechnik
Fractionating columns, Vigreux
Fractionating columns, Vigreux
300 mm, 24/29 NS, 24/29 NS
Prix
SFr. 163.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With or without glass jacket.
Spécifications
  • Rodage mâle:
    24/29 NS
  • Rodage femelle:
    24/29 NS
  • Longueur totale:
    300 mm