Fractionating columns, Vigreux
Fractionating columns, Vigreux
200 mm, 19/26 NS, 19/26 NS
N° de catalogue 201-0175
Fournisseur:   witeg Labortechnik
Fractionating columns, Vigreux
N° de catalogue 201-0175
Fournisseur:  witeg Labortechnik
Fractionating columns, Vigreux
Fractionating columns, Vigreux
200 mm, 19/26 NS, 19/26 NS
Prix
SFr. 135.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With or without glass jacket.
Spécifications
  • Rodage mâle:
    19/26 NS
  • Rodage femelle:
    19/26 NS
  • Longueur totale:
    200 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..