Gravity hydrometers
Gravity hydrometers
ASTM hydrometer, 19…31 °API, 330 mm
Catalog # AMARH825004
Supplier:   Amarell
Gravity hydrometers
Catalog # AMARH825004
Supplier:  Amarell
Gravity hydrometers
Gravity hydrometers
ASTM hydrometer, 19…31 °API, 330 mm
Price
SFr. 61.60
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These gravity hydrometers are designed with - and without - thermometer.
  • Paper scale
  • Type designation
  • High precision
NOTE: Until 10th October 2017 it is still allowed to use mercury thermometers, if they are exclusively intended to be used for tests as per standards, which require the usage of mercury thermometers.
Certifications: ASTM
Specifications
  • Désignation:
    ASTM hydrometer
  • Longueur:
    330 mm
  • Seq:
    001
  • Plage de mesure:
    19…31 °API
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..