Grattoir
Grattoir
Stainless steel V4A, 1000 mm, 25 mm, 10 ml
N° de catalogue BURK5347-0010
Fournisseur:   BURKLE
Grattoir
N° de catalogue BURK5347-0010
Fournisseur:  BURKLE
Grattoir
Grattoir
Stainless steel V4A, 1000 mm, 25 mm, 10 ml
Prix
SFr. 1’750.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The scratcher has particularly been designed for sampling cohesive or caked substances.
  • En acier inoxydable
  • Poli par électrolyse
For non pourable substances.
Spécifications
  • Ø:
    25 mm
  • Volume:
    10 ml
  • Longueur:
    1000 mm
  • Matière:
    Stainless steel V4A