Rectangular semi-micro cuvettes
Semi-micro, 45 mm, 1,4 ml, 40 mm, Quartz Suprasil®
Catalog # 634-9095
Supplier: Hellma
Jump to:
Product Details & Documents
Macrocuve rectangulaire avec quatre fenêtres polies et un couvercle/bouchon en PTFE
Specifications
- Trajet optique:40 mm
- Type:Semi-micro
- Volume:1,4 ml
- Matière fenêtre:Quartz Suprasil®
- Hauteur:45 mm
- Seq:003