Drying tubes, U-shaped
Drying tubes, U-shaped
14/23 NS, 125 mm, 16 mm
N° de catalogue WITG2.114.125
Fournisseur:   witeg Labortechnik
Drying tubes, U-shaped
N° de catalogue WITG2.114.125
Fournisseur:  witeg Labortechnik
Drying tubes, U-shaped
Drying tubes, U-shaped
14/23 NS, 125 mm, 16 mm
Prix
SFr. 94.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Spécifications
  • Ø int.:
    16 mm
  • Rodage femelle:
    14/23 NS
  • Longueur:
    125 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..