Flacons à tare
Flacons à tare
35 ml, 30×70 mm, 34/12
N° de catalogue 611-9321
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Flacons à tare
N° de catalogue 611-9321
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Flacons à tare
Flacons à tare
35 ml, 30×70 mm, 34/12
Prix
SFr. 40.20
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En verre borosilicaté DURAN®.
  • Bouchon interchangeable
  • Le joint extérieur améliore les transferts et réduit le risque de contamination
  • Disponible en forme basse, moyenne ou haute
Documents
Spécifications
  • Ø×h:
    30×70 mm
  • RN:
    34/12
  • Capacité:
    35 ml