Flasks, round bottom, with three parallel necks
1000 ml, 29/32 NS, 14/23 NS
N° de catalogue WITG0.768.001
Fournisseur: witeg Labortechnik
Flasks, round bottom, with three parallel necks
N° de catalogue WITG0.768.001
Fournisseur: witeg Labortechnik
Aller à
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Typical applications: distillation, extraction.
Spécifications
- Capacité:1000 ml
- Col latéral:14/23 NS
- Col central:29/32 NS
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..