D(-)-Sorbitol
Flacon verre pour solides, 1 kg
N° de catalogue ROTH6213.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
- Numéro CAS:50-70-4
- Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- Numéro MDL:MFCD00004708
- Poids moléculaire:182.17 g/mol
- Index Merck:13,08797
- Point d'ébullition:295 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:94…98 °C
- Densité:1,524 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:>100 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-061-5
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 kg