Pointes de distribution, ritips®
BioClean®, 1,25 ml, +, Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780, 100/unité
N° de catalogue BZYM742111
Marketsource
Fournisseur: BIOZYM
Aller à
Product Details & Documents
Les pointes de 25 et 50 ml sont fournies avec un adaptateur.
Bioclean® tips are sterile and free from DNase, RNase and pyrogens.
Lieferinformationen: The 25 ml and 50 ml tips are supplied with adapter.
Spécifications
- Emballage:100/unité
- Stérile:+
- Volume:1,25 ml
- Seq:06
- Style de pointe:BioClean®
- Pour l'utilisation avec:Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..