Pointes de distribution, ritips®
Standard, 50 ml, -, Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780, 25/unité
N° de catalogue BZYM742109
Marketsource
Fournisseur: BIOZYM
Aller à
Product Details & Documents
Les pointes de 25 et 50 ml sont fournies avec un adaptateur.
Bioclean® tips are sterile and free from DNase, RNase and pyrogens.
Delivery information: The 25 ml and 50 ml tips are supplied with adapter.
Spécifications
- Emballage:25/unité
- Stérile:-
- Volume:50 ml
- Seq:15
- Style de pointe:Standard
- Pour l'utilisation avec:Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780