Pointes de distribution, ritips®
Standard, 1,25 ml, -, Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780, 100/unité
N° de catalogue BZYM742102
Marketsource
Fournisseur: BIOZYM
Aller à
Product Details & Documents
Les pointes de 25 et 50 ml sont fournies avec un adaptateur.
Bioclean® tips are sterile and free from DNase, RNase and pyrogens.
Informations de livraison: The 25 ml and 50 ml tips are supplied with adapter.
Spécifications
- Emballage:100/unité
- Stérile:-
- Volume:1,25 ml
- Seq:05
- Style de pointe:Standard
- Pour l'utilisation avec:Ritter ripette®, Eppendorf® Multipette 4780