Pipette tips, PreCision Line
Pipette tips, PreCision Line
Blue, 1000 µl, -, 1000 µl pipettes, 50 bags of 1000 tips
N° de catalogue BZYM761003
Marketsource
Fournisseur:   BIOZYM
Pipette tips, PreCision Line
N° de catalogue BZYM761003
Fournisseur:  BIOZYM
Marketsource
Pipette tips, PreCision Line
Blue, 1000 µl, -, 1000 µl pipettes, 50 bags of 1000 tips
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Transparent, yellow or blue; sterile or non sterile.
  • Free from DNase, RNase, ATP, pyrogens, additive, dispersant, wax and metals
  • Autoclavable
  • Produced under cleanroom conditions (VDI 2083 or class 1000/US-Fed. 209 H)
Certifications: DIN 12650
Spécifications
  • Emballage:
    50 bags of 1000 tips
  • Stérile:
    -
  • Volume:
    1000 µl
  • Seq:
    17
  • Style de pointe:
    Blue
  • Pour l'utilisation avec:
    1000 µl pipettes