Pipette tips, PreCision Line
Pipette tips, PreCision Line
Standard, 10 µl, -, 10 µl Sartorius Proline, Gilson P-2/P-10, Rainin Pipet-Classic PR2/PR10 + Pipet-Lite SL-2/SL-10, 50 bags of 1000 tips
N° de catalogue BZYM760013
Marketsource
Fournisseur:   BIOZYM
Pipette tips, PreCision Line
N° de catalogue BZYM760013
Fournisseur:  BIOZYM
Marketsource
Pipette tips, PreCision Line
Standard, 10 µl, -, 10 µl Sartorius Proline, Gilson P-2/P-10, Rainin Pipet-Classic PR2/PR10 + Pipet-Lite SL-2/SL-10, 50 bags of 1000 tips
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Transparent, yellow or blue; sterile or non sterile.
  • Free from DNase, RNase, ATP, pyrogens, additive, dispersant, wax and metals
  • Autoclavable
  • Produced under cleanroom conditions (VDI 2083 or class 1000/US-Fed. 209 H)
Certifications: DIN 12650
Spécifications
  • Emballage:
    50 bags of 1000 tips
  • Stérile:
    -
  • Volume:
    10 µl
  • Seq:
    06
  • Style de pointe:
    Standard
  • Pour l'utilisation avec:
    10 µl Sartorius Proline, Gilson P-2/P-10, Rainin Pipet-Classic PR2/PR10 + Pipet-Lite SL-2/SL-10
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..