Pipette tips, PreCision Line
Standard, 10 µl, -, 10 µl Sartorius Proline, Gilson P-2/P-10, Rainin Pipet-Classic PR2/PR10 + Pipet-Lite SL-2/SL-10, 50 bags of 1000 tips
N° de catalogue BZYM760013
Marketsource
Fournisseur: BIOZYM
Aller à
Product Details & Documents
Transparent, yellow or blue; sterile or non sterile.
- Free from DNase, RNase, ATP, pyrogens, additive, dispersant, wax and metals
- Autoclavable
- Produced under cleanroom conditions (VDI 2083 or class 1000/US-Fed. 209 H)
Certifications: DIN 12650
Spécifications
- Emballage:50 bags of 1000 tips
- Stérile:-
- Volume:10 µl
- Seq:06
- Style de pointe:Standard
- Pour l'utilisation avec:10 µl Sartorius Proline, Gilson P-2/P-10, Rainin Pipet-Classic PR2/PR10 + Pipet-Lite SL-2/SL-10
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..