Lames de microscope
Glissières lisses avec bords rectifiés à 90°, 76×52 mm
Catalog # MARI1100420
Supplier: MARIENFELD
Jump to:
Product Details & Documents
Lames de microscope en verre sodocalcique pré-nettoyées avec une zone de marquage dépolie soyeuse de 20 mm, sur les deux côtés.
Certifications: IVD directive 98/79/EC.
Specifications
- Désignation:Glissières lisses avec bords rectifiés à 90°
- L×l:76×52 mm
- Seq:001