Microtubes à centrifuger, Axygen®
0,5 ml, ambré, avec fileté, sans bouchon, non graduée, fond conique,non stériles, 500 tubes/pack
  212-0345
 :   Corning
Microtubes à centrifuger, Axygen®
  212-0345
 :  Corning
Microtubes à centrifuger, Axygen®
Microtubes à centrifuger, Axygen®
0,5 ml, ambré, avec fileté, sans bouchon, non graduée, fond conique,non stériles, 500 tubes/pack
64.90 SFr.
1 * 500 ST
Screw cap tubes made of PP feature a cap that provides a tight secure seal.
  • Certified RNase-/DNase-free, nonpyrogenic
  • Will withstand up to 20000×g
  • Screw caps to be ordered seperately
Screw cap tubes are available in a variety of colors with a conical or self-standing bottom.
  • Emballage:
    500 tubes/pack
  • Type:
    avec fileté, sans bouchon
  • Version:
    non graduée, fond conique,non stériles
  • Capacité:
    0,5 ml
  • Couleur:
    ambré
  • Seq:
    05