Microtubes à centrifuger, Axygen®
Microtubes à centrifuger, Axygen®
0,5 ml, ambré, avec fileté, sans bouchon, non graduée, à jupe, non stériles, 500 tubes/pack
N° de catalogue 212-0344
Fournisseur:   Corning
Microtubes à centrifuger, Axygen®
N° de catalogue 212-0344
Fournisseur:  Corning
Microtubes à centrifuger, Axygen®
Microtubes à centrifuger, Axygen®
0,5 ml, ambré, avec fileté, sans bouchon, non graduée, à jupe, non stériles, 500 tubes/pack
Prix
SFr. 64.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Screw cap tubes made of PP feature a cap that provides a tight secure seal.
  • Certified RNase-/DNase-free, nonpyrogenic
  • Will withstand up to 20000×g
  • Screw caps to be ordered seperately
Screw cap tubes are available in a variety of colors with a conical or self-standing bottom.
Spécifications
  • Emballage:
    500 tubes/pack
  • Type:
    avec fileté, sans bouchon
  • Version:
    non graduée, à jupe, non stériles
  • Capacité:
    0,5 ml
  • Couleur:
    ambré
  • Seq:
    06