Storage Boxes, Multipurpose
Storage Boxes, Multipurpose
48 l, blanc, 660×450×220 mm, PE-HD
N° de catalogue BURK3418-0148
Fournisseur:   BURKLE
Storage Boxes, Multipurpose
N° de catalogue BURK3418-0148
Fournisseur:  BURKLE
Storage Boxes, Multipurpose
Storage Boxes, Multipurpose
48 l, blanc, 660×450×220 mm, PE-HD
Prix
95.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of HDPE, these practical storage containers are ideal for safe transport of pourable or liquid contents.
  • With closed gripping edges
  • Can be stacked
  • Rounded inner edges and smooth inner surfaces for easy cleaning
  • Enables use in foodstuffs/hygiene sector
Spécifications
  • Capacité:
    48 l
  • Couleur:
    blanc
  • Matière:
    PE-HD
  • Seq:
    02
  • l×p×h:
    660×450×220 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    l×p×h
    Disponibilité
    Prix
  • BURK3418-0001
    Lid for universal storage containers, PS, white
    - mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 37.80