Super syringes
Super syringe with trachael adapter, 0,5 l, S0500 Trachael
N° de catalogue HAMI86301
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Aller à
Product Details & Documents
Super syringes with PTFE Luer lock (TLL) connector or tracheal adapter.
- Clear acrylic syringe barrels
- For use with gases and liquids
Ideal for use with air sampling, preparing gas standards, calibrating reservoirs, and pneumographs.
Spécifications
- Type:S0500 Trachael
- Volume:0,5 l
- Désignation:Super syringe with trachael adapter
- Seq:05
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- HAMI18026TLL connectorsuper syringe S0500, S1000, S1500, S2000Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 94.40 SFr.