Syringes, SampleLock™
Product Details & Documents
These syringes allow the collection, storage, transport and analysis of liquid or gaseous samples without the danger of evaporative loss or environmental contamination.
- Not autoclavable, gas sterilisable
- An easy-to-use twist valve
- A positive rear stop prevents loss of sample and plunger blowout
- Fluid path includes SST, borosilicate glass and PTFE
The sample lock termination incorporates an on/off syringe valve with removable needle. This termination is used for headspace, environmental sample collection and storage, pre-pressurization of gaseous samples for GC analysis, and sample spiking.
Optional male luer and female luer lock adapters (sold separately) threads onto the SampleLock™ valve, making the syringes compatible with a multitude of connectors and fittings.
Spécifications
- Jauge:22
- Type:1100 RN
- Type de pointe:2
- Volume:100000 µl
- Longueur:51 mm
- Seq:07
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HAMI35081Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Female Luer Lock terminationConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 65.70
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HAMI35080Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Male Luer Tip (LT) terminationConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 53.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HAMI35083Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Male Luer Lock (TLL) terminationConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 58.50
Informations sur le produit
- N° de catalogueJaugeLongueurØ ext.DisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueJaugeLongueurØ ext.DisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueJaugeLongueurØ ext.DisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueJaugeLongueurØ ext.DisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueJaugeLongueurØ ext.DisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueJaugeLongueurØ ext.DisponibilitéPrix