Syringes, SampleLock™
22, 25000 µl, 51 mm, 2, 1025 RN
N° de catalogue HAMI86326
Fournisseur:   HAMILTON BONADUZ
Syringes, SampleLock™
N° de catalogue HAMI86326
Fournisseur:  HAMILTON BONADUZ
Syringes, SampleLock™
Syringes, SampleLock™
22, 25000 µl, 51 mm, 2, 1025 RN
Prix
SFr. 694.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These syringes allow the collection, storage, transport and analysis of liquid or gaseous samples without the danger of evaporative loss or environmental contamination.
  • Not autoclavable, gas sterilisable
  • An easy-to-use twist valve
  • A positive rear stop prevents loss of sample and plunger blowout
  • Fluid path includes SST, borosilicate glass and PTFE
The sample lock termination incorporates an on/off syringe valve with removable needle. This termination is used for headspace, environmental sample collection and storage, pre-pressurization of gaseous samples for GC analysis, and sample spiking.
Optional male luer and female luer lock adapters (sold separately) threads onto the SampleLock™ valve, making the syringes compatible with a multitude of connectors and fittings.
Spécifications
  • Jauge:
    22
  • Type:
    1025 RN
  • Type de pointe:
    2
  • Volume:
    25000 µl
  • Longueur:
    51 mm
  • Seq:
    05
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HAMI35081
    Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Female Luer Lock termination
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 65.70 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HAMI35080
    Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Male Luer Tip (LT) termination
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 53.80 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HAMI35083
    Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Male Luer Lock (TLL) termination
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 58.50 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Jauge
    Longueur
    Ø ext.
    Disponibilité
    Prix
  • HAMI7784-02
    22
    51 mm
    0,72 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 6 ST - 267.00 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Jauge
    Longueur
    Ø ext.
    Disponibilité
    Prix
  • HAMI7779-01
    22
    51 mm
    0,72 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 6 ST - 92.00 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Jauge
    Longueur
    Ø ext.
    Disponibilité
    Prix
  • HAMI7784-01
    22s
    51 mm
    0,72 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 6 ST - 271.00 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Jauge
    Longueur
    Ø ext.
    Disponibilité
    Prix
  • HAMI7779-03
    22s
    51 mm
    0,72 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 6 ST - 92.00 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Jauge
    Longueur
    Ø ext.
    Disponibilité
    Prix
  • HAMI7780-03
    22s
    51 mm
    0,72 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 6 ST - 72.90 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Jauge
    Longueur
    Ø ext.
    Disponibilité
    Prix
  • HAMI7780-04
    22
    51 mm
    0,72 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 6 ST - 70.50 SFr.
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..