Eau
Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue CAYM400000-1
Fournisseur: Cayman Chemical
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Hydrogen oxide
- Numéro CAS:7732-18-5
- Formule:H₂O
- Numéro MDL:MFCD00011332
- Poids moléculaire:18.02 g/mol
- Index Merck:13,10098
- Point d'ébullition:100 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:0 °C
- Densité:1 g/cm³ (4 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-791-2
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L