Test tubes, disposable
Test tubes, disposable
10 ml, 100 mm, 16 mm
N° de catalogue SEMA2168
Fournisseur:   SEMADENI
Test tubes, disposable
N° de catalogue SEMA2168
Fournisseur:  SEMADENI
Test tubes, disposable
Test tubes, disposable
10 ml, 100 mm, 16 mm
Prix
SFr. 17.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PS, clear.
  • Good thermal resistance
  • Good chemical resistance
  • Robust, economical
Universal tubes for a wide range of applications.
Spécifications
  • Ø ext.:
    16 mm
  • Capacité:
    10 ml
  • Longueur:
    100 mm
  • Seq:
    01