Tablier, PVC
blanc, 1120×840 mm
N° de catalogue 113-8224
Fournisseur: Ansell
Aller à
Product Details & Documents
Ce tablier en PVC résistant possède un tour de cou en nylon.
- Hautement résistant aux huiles, aux graisses et à certains agents chimiques
- Résistance aux déchirements
Épaisseur: 0,51 mm
Certifications: EN 14605; Cat. III
Spécifications
- Couleur:blanc
- L×l:1120×840 mm
- Seq:02
- Cat. No.:113-8224
- Tissu:PVC
- Épaisseur:0,51 mm
- Applications des tenues:Protection contre les produits chimiques|Oils, fats and fuels
- Genre:Unisex