Cryoplongeurs, FT
FT902, -90...+30 °C, ±1,0 °C, 0,3; 0,24; 0,2; 0,07 kW, 380×550×600 mm
473-0020
Le cryoplongeur FT est utilisé pour le contre-refroidissement lorsqu'il est connecté à un bain à circulation ou pour refroidir rapidement des liquides. Cet appareil compact et simple d'utilisation convient à diverses applications de refroidissement.
- Refroidissement efficace avec une faible consommation d'énergie
- Facile à déplacer grâce à ses poignées pratiques (les modèles FT900/902, plus volumineux sont munis de roulettes)
- Alternative au refroidissement par glace ou eau du robinet
- Modèles FT402 et FT902 équipés d'un clavier de contrôle de la température et d'une sonde externe PT 100
- Écologique, l'eau du robinet n'est pas perdue
: Remarque: capacité de refroidissement à +20 ; −20 ; −40 ; et −80 °C
- Plage de température:-90...+30 °C
- Seq:05
- l×p×h:380×550×600 mm
- Capacité de refroidissement:0,3; 0,24; 0,2; 0,07 kW
- Précision de temp.:±1,0 °C
- Type:FT902