Robinets Rotaflo® | Avantor
Robinets Rotaflo®
10 mm, 13 mm
Katalognr. 229-0232
Anbieter:   SciLabware
Robinets Rotaflo®
Katalognr. 229-0232
Anbieter:  SciLabware
Robinets Rotaflo®
Robinets Rotaflo®
10 mm, 13 mm
Preis
SFr. 268.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En verre borosilicaté avec pointeau en PTFE
  • Lubrifiant inutile (absence de pollution et de grippage)
  • Éléments interchangeables
  • Contrôle précis du débit
Ces robinets chimiquement inertes peuvent être utilisés à des températures s'élevant jusqu'à +200 °C. La gamme HP à tête rouge est adaptée au travail sous vide: 10-9mm Hg. La gamme GP à tête bleu convient pour les usages courants: 10-4 mm Hg.
Technische Daten
  • Ø trou:
    10 mm
  • Seq:
    18
  • Pour tuyau Ø int.:
    13 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Pour
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 229-0230
    Clé de rechange, alésage Ø 6 mm
    Robinets haute performance Rotaflo®
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - SFr. 161.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Pour
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 229-0231
    Clé de rechange, alésage Ø 6 mm
    Robinets à usage universel Rotaflo®
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - SFr. 222.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Pour
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BIBBLR6
    Anneau de verrouillage de rechange pour clé avec alésage de 6 mm
    Robinets Rotaflo®
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - SFr. 53.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Pour
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 229-0226
    Clé de rechange, alésage Ø 10 mm
    Robinets haute performance Rotaflo®
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 103.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Pour
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 229-0229
    Clé de rechange, alésage Ø 3 mm
    Robinets haute performance Rotaflo®
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - SFr. 115.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Pour
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BIBBLR3
    Anneau de verrouillage de rechange pour clé avec alésage de 3 mm
    Robinets Rotaflo®
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - SFr. 36.10
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Pour
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 229-0234
    Clé de rechange, alésage Ø 10 mm
    Robinets à usage général Rotaflo®
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - SFr. 345.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Pour
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BIBBGP3K
    Clé de rechange, alésage Ø 3 mm
    Robinets à usage général Rotaflo®
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - SFr. 142.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Désignation
    Pour
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BIBBLR10
    Anneau de verrouillage de rechange pour clé avec alésage de 10 mm
    Robinets Rotaflo®
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - SFr. 49.50
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..