Bouchons à vis, Nalgene®
Replacement closure, 53 mm, naturel, PP
Codice catalogo NALG712174-0530
Vai a
Discontinued
Il prodotto è statodiscontinuato. Tuttavia abbiamo trovato prodotti alternativi simili.
Alternative
Product Details & Documents
En PP, coloré.
- Très bonne résistance chimique
- Thermorésistants jusqu'à 135 °C
- Autoclavables
Bouchons à vis sans garniture pour flacons à col large et étroit Nalgene®, de même que pour les ballons Erlenmeyer avec filetage.
Specifiche
- Taille du bouchon:53 mm
- Couleur:naturel
- Désignation:Replacement closure
- Matière:PP
- Seq:48