Vortex mixers, lab dancer
Vortex mixers, lab dancer
Vortex mixer, lab dancer, UK-plug
N° de catalogue 442-0021
Vortex mixers, lab dancer
N° de catalogue 442-0021
Fournisseur:  
Vortex mixers, lab dancer
Vortex mixers, lab dancer
Vortex mixer, lab dancer, UK-plug
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Vortex mixer, lab dancer, UK-plug
  • Seq:
    02
  • Capacité max.:
    0,1 kg, including attachment
  • Cat. No.:
    442-0021
  • Poids:
    0,55 kg
  • Ø max. des tubes (mm):
    30 mm
  • Orbit:
    4,5 mm
  • Gamme de vitesse:
    2800 min⁻¹ fixed
  • Mouvement d'agitation:
    Orbital
  • Volume de mélange max.:
    50 ml
  • Puissance d'entrée/sortie du moteur:
    1,2/0,8 W
  • Ø×H:
    100×70 mm
  • Modèle:
    lab dancer
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..