Human plasma
Human plasma in sodium citrate, sterile, 500 mL
ROCKD519-03-0500
Plasma is obtained from non-hemolysed blood collected from healthy, fasted donors. Sterilisation is accomplished by filtration.
- Cdt:500 mL
- Désignation:Human plasma in sodium citrate, sterile
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..