Medium Swabs, CleanFoam®
Écouvillons rectangulaires en mousse moyenne, TX712A, PP/mousse
N° de catalogue TEXWTX712A_I
Aller à
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
Product Details & Documents
Écouvillons thermosoudés pour les applications nécessitant une absorption élevée, un faible relargage de particules et une répartition uniforme des solvants.
- Très doux et de faible abrasion pour la protection des composants délicats
: Sachet double manufacturé en salles propres.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Documents
TEXWTX712A_U_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Désignation:Écouvillons rectangulaires en mousse moyenne, TX712A
- Seq:3
- Tige/Tête:PP/mousse
- Cat. No.:TEXWTX712A_I
- Longueur de la tige:102 mm
- Largeur de la tige:5 mm
- Longueur de la tête:26 mm
- Largeur de la tête:13 mm