Cycloheximide
Glass bottle for solids, 5 g
N° de catalogue BMOL54646-2
Fournisseur: Biomol Enzo
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
- Numéro CAS:66-81-9
- Formule:C₁₅H₂₃NO₄
- Numéro MDL:MFCD00082346
- Poids moléculaire:281.35 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-636-0
- UN:2811
- ADR:6.1,I
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:5 g