Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
20 ml, 10/13, 0,04 ± ml
N° de catalogue POULRB258/D/5
Fournisseur:   Poulten & Graf
Volumetric flasks, class A
N° de catalogue POULRB258/D/5
Fournisseur:  Poulten & Graf
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
20 ml, 10/13, 0,04 ± ml
Prix
SFr. 97.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, with PP NS-stopper.
Individually numbered.
Certifications: DIN/BS/ISO 1042
Documents
Spécifications
  • RN:
    10/13
  • Capacité:
    20 ml
  • Seq:
    21
  • Tolérance:
    0,04 ± ml