Baicaleine ≥97%
Glass bottle for solids, 100 mg
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 491-67-8 Molecular Formula: C15H10O5 Formula Weight: 270.24 Melting Point: 268-270° Beilstein Reference: 272683 Merck Reference: 14,942 MDL No.: MFCD00017459
Synonymes: 5,6,7-Trihydroxyflavone, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-one
- Numéro CAS:491-67-8
- Formule:C₁₅H₁₀O₅
- Numéro MDL:MFCD00017459
- Poids moléculaire:270.24 g/mol
- Index Merck:14,942
- Point de fusion:268…270 °C
- Température de stockage:Température ambiante
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotOrganic Building Blocks and Intermediates
Notes d'application
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 mg