Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse (p/p)

Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse (p/p)

Glass bottle, 1.000 mL
N° de catalogue L09991.AU
Toxique
Santé
Corrosif
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse (p/p)
N° de catalogue L09991.AU
Numéro CAS:  75-59-2
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse (p/p)
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse (p/p)

Glass bottle, 1.000 mL

Numéro CAS:  75-59-2
Prix
SFr. 301.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 mL
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:75-59-2
  • Formule:C₄H₁₃NO
  • Numéro MDL:MFCD00008280
  • Poids moléculaire:91.15 g/mol
  • Index Merck:14,9224
  • Point d'ébullition:∼102 °C
  • Densité:1,014
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-882-9
  • UN:1835
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.016 g/cm³ (25 °C)
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    1.000 mL

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.